Documentos
SCP0028
Sigma-Aldrich
Bovine Adrenal Medulla Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C147H207N41O34S2
Peso molecular:
3156.60
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
product name
BAM 3200 Bovine Adrenal Medulla Peptide E, ≥95% (HPLC)
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥70%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Arg-Val-Gly-Arg-Pro-Glu-Trp-Trp-Met-Asp-Tyr-Gln-Lys-Arg-Tyr-Gly-Gly-Phe-Leu
Aplicação
Bovine Adrenal Medulla Peptide E is peptide use to study the neurobiology of opioids and their receptors.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3