Documentos
SBP3875
Sigma-Aldrich
Bfl-1 (AB2) Blocking Peptide for PRS3875
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
synthetic
forma
liquid
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
200 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
13 amino acids near the amino terminus of human Bfl-1.
Aplicação
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligação
This peptide blocks the action of antibody PRS3875.