SAB5703039
Anti-Phospho-BRD4(pThr204) Antibody, clone 3V5R1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
BRD4, CAP, HUNK1, HUNKI, MCAP, bromodomain containing 4
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3V5R1, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
200 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1.00 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:1000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
ASTPP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BRD4(23476)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3