SAB5702996
Anti-GLP-2 Antibody, clone 3K3P5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
GLP-1, GLP1, GLP2, GRPP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3K3P5, monoclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
rat, mouse
concentração
1.60 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
TKRNRNNIAKRHDEFERHAEGTFTSDVSSYLEGQAAKEFIAWLVKGRGRRDFPEEVAIVEELGRRHADGSFSDEMNTILDNLAARDFINWLIQTKITDRK
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GCG(2641)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1