SAB5702890
Anti-FAT10/UBD Antibody, clone 10A6T5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
FAT10, GABBR1, UBD-3
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
10A6T5, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
22 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
2.80 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
KEKTIHLTLKVVKPSDEELPLFLVESGDEAKRHLLQVRRSSSVAQVKAMIETKTGIIPETQIVTCNGKRLEDGKMMADYGI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBD(10537)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1