SAB5702601
Anti-CAD Antibody, clone 0O8D6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CDG1Z, EIEE50, GATD4
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
0O8D6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
250 kDa
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
1.50 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MAALVLEDGSVLRGQPFGAAVSTAGEVVFQTGMVGYPEALTDPSYKAQILVLTYPLIGNYGIPPDEMDEFGLCKWFESSGIHVAALVVGECCPTPSHWSA
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CAD(790)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1