SAB5702395
Anti-XRCC1 Antibody, clone 2X1U4, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
RCC
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2X1U4, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
82 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.93mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MPEIRLRHVVSCSSQDSTHCAENLLKADTYRKWRAAKAGEKTISVVLQLEKEEQIHSVDIGNDGSAFVEVLVGSSAGGAGEQDYEVLLVTSSFMSPSESR
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... XRCC1(7515)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1