SAB5702333
Anti-WDR5 Antibody, clone 3S6R9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
BIG-3, CFAP89, SWD3
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3S6R9, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
37 kDa
reatividade de espécies
human, rat
concentração
0.38 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
DNTLKLWDYSKGKCLKTYTGHKNEKYCIFANFSVTGGKWIVSGSEDNLVYIWNLQTKEIVQKLQGHTDVVISTACHPTENIIASAALENDKTIKLWKSDC
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WDR5(11091)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1