Key Documents
SAB5702275
Sigma-Aldrich
Anti-Siglec-15 Antibody, clone 10Z6B8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CD33L3, HsT1361, SIGLEC-15
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
10Z6B8, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
36 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
1.00 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
FVRTKIDTTENLLNTEVHSSPAQRWSMQVPPEVSAEAGDAAVLPCTFTHPHRHYDGPLTAIWRAGEPYAGPQVFRCAAARGSELCQTALSLHGRFRLLGNPRRNDLSLRVERLALADDRRYFCRVEFAGDVHDRYESRHGVRLHVTAAPRIVNISVLPSPAHAFRALCTAEGEPPPALAWSGPALGNSLAAVRSPREGHGHLVTAELPALTHDGRYTCTAANSLGRSEASVYLFRFHGASGAST
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
SIGLEC15 (Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 15) is a Protein Coding gene. Diseases associated with SIGLEC15 include Osteoporosis, Juvenile and Osteoporosis. Among its related pathways are Innate Immune System and RET signaling. An important paralog of this gene is SIGLEC1.
Imunogênio
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-263 of human Siglec-15 (NP_998767.1).
Aplicação
WB, IHC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3