SAB5702227
Anti-ABL2 Antibody, clone 2L9C6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ABLL, ARG
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2L9C6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
128 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.47 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
KGYRMEQPEGCPPKVYELMRACWKWSPADRPSFAETHQAFETMFHDSSISEEVAEELGRAASSSSVVPYLPRLPILPSKTRTLKKQVENKENIEGAQDATE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABL2(27)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1