Documentos
SAB5700095
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFB4 antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
B15, CI-B15, NDUFB4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
14
15
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1.23 mg/ml
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NDUFB4(4710)
Descrição geral
This gene encodes a non-catalytic subunit of the multisubunit NADH:ubiquinone oxidoreductase, the first enzyme complex in the mitochondrial electron transport chain (complex I). Mammalian complex I is composed of 45 different subunits and transfers electrons from NADH to ubiquinone.
Imunogênio
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-90 of human NDUFB4 (NP_001161803.1).
forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Armazenamento e estabilidade
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1