Documentos Principais
SAB5500143
Sigma-Aldrich
Anti-Mesothelin antibody, Rabbit monoclonal
clone SP74, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 1.431,00
R$ 1.431,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 1.431,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.431,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in proprietary host
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SP74, monoclonal
reatividade de espécies
human (tested)
reatividade da espécie (prevista por homologia)
pig
técnica(s)
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:100
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MSLN(10232)
Descrição geral
Mesothelin is a glycocylphosphotidylianositol-linked cell-surface glycoprotein that is present on the surface of normal mesothelium and is overexpressed in epithelial ovarian cancer and malignant mesotheliomas.
Imunogênio
Synthetic peptide corresponding to C-terminus of human mesothelin protein.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
0.1 ml rabbit monoclonal antibody purified by protein A/G in PBS/1% BSA buffer pH 7.6 with less than 0.1% sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
José Gabriel Rodríguez Tarazona et al.
Arquivos brasileiros de cirurgia digestiva : ABCD = Brazilian archives of digestive surgery, 34(4), e1628-e1628 (2022-02-03)
Ductal adenocarcinoma of the pancreas is the fourth most common cancer-associated cause of death in the Western world. The presence of circulating tumor cells (CTCs) can be considered a potential prognostic factor, as these cells represent tumor progression, allowing monitoring