Documentos
SAB4701032
Sigma-Aldrich
Anti-GABA(B) R1a antibody produced in rabbit
Sinônimo(s):
GABABR1a, GABBR1a
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
forma
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
NM_019439.3
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... GABBR1(54393)
Descrição geral
The polyclonal antibody recognizes N-terminus of mouse gamma-aminobutyric acid (GABA) B receptor 1a. GB1a apparent MW ~130 kDa.
Imunogênio
Synthetic peptide (coupled with THG) derived from aminoacid sequence 100-124 of mouse GABA B receptor 1. The sequence has 100% homology with rat and human.
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.