Key Documents
SAB4700898
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LRRC32 antibody produced in mouse
clone GARP5
Sinônimo(s):
D11S833E, GARP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GARP5, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
Q14392
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LRRC32(2615)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody GARP5 recognizes GARP / LRRC32, an approximately 80 kDa glycoprotein expressed e.g. on the surface of megakaryocytes, platelets and activated Treg cells.
Imunogênio
Purified human sGARP protein
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.