Key Documents
SAB4700849
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD334 antibody produced in mouse
clone 4FR6D3
Sinônimo(s):
FGFR-4, FGFR4, JTK2, TKF
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4FR6D3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 4 μg/mL
nº de adesão
P22455
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FGFR4(2264)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody 4FR6D3 reacts with CD334, the fibroblast growth factor receptor 4, which is an approximately 88 kDa receptor tyrosine kinase expressed in variety of tissues.
Imunogênio
NIH 3T3 cells transfected with full length human CD334
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.