Documentos
SAB4700798
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD134 antibody produced in mouse
clone Ber-ACT35
Sinônimo(s):
ACT35, IMD16, OX40, TNFRSF4, TXGP1L
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Ber-ACT35, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
nonhuman primates, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 6 μg/mL
nº de adesão
NG_046896.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TNFRSF4(7293)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody Ber-ACT35 (also known as ACT35) recognizes CD134 (TNFRSF4, OX40), an approximately 50 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed on activated T cells.
Imunogênio
HTLV 1-transformed HUT-102 cells
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.