Documentos Principais
SAB4700788
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD49c antibody produced in mouse
clone ASC-1
Sinônimo(s):
FRP-2, ITGA3, Integrin alpha-3, VLA-3 alpha, VLA3 alpha
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.459,00
R$ 2.459,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.459,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 2.459,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ASC-1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 2 μg/mL
nº de adesão
NP_002195.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGA3(3675)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody ASC-1 recognizes CD49c (integrin alpha 3), a transmembrane glycoprotein composed of disulfide linked 125 kDa and 30 kDa chains, and expressed on adherent cell lines and to a lesser extent on T and B cells and monocytes.
Imunogênio
Human SSC-9 cell line (squamous cell carcinoma)
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)