SAB4700436
Monoclonal Anti-CD10 antibody produced in mouse
clone LT10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CALLA, Anti-MME
Selecione um tamanho
R$ 2.194,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.194,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LT10, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MME(4311)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)