SAB4600166
Anti-Swine IgG (H+L), CF™ 640R antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-Pig IgG (H+L), CF™ 640R antibody produced in goat, Anti-Porcine IgG (H+L), CF™ 640R antibody produced in goat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
CF™ 640R conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
pig
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescência
λex 642 nm; λem 662 nm
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2