SAB4503615
Anti-EDG5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Endothelial differentiation G-protein coupled receptor 5, S1P receptor Edg-5, S1P2, Sphingosine 1-phosphate receptor 2, Sphingosine 1-phosphate receptor Edg-5
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 38 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... S1PR2(9294)
Descrição geral
EDG5/ S1PR2 (sphingosine-1-phosphate receptor 2), a pleiotropic lipid mediator is abundantly expressed in most of the tissues. S1PR2 codes for a 353 amino acid sphingosine-1-phosphate receptor 2 and is located on human chromosome 19p13.2.
Imunogênio
Immunogen Range: 261-310
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade