Documentos Principais
SAB4301582
Sigma-Aldrich
Anti-Cyclin D2 (Phospho-THR280)
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
G1/S-specific cyclin D2, cyclin D2
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.282,00
R$ 3.282,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.282,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.282,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
western blot: 1:500-1:3000
nº de adesão
BC089384
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr280)
Informações sobre genes
human ... CCND2(894)
Imunogênio
Peptide sequence around phosphorylation site of threonine 280 (A-S-T(p)-P-T) derived from Human Cyclin D2.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yi Sui et al.
Stem cell research & therapy, 11(1), 86-86 (2020-02-28)
Parthenogenetic stem cells (PSCs) are a promising source of regenerated cardiomyocytes; however, their application may be limited without a paternal genome. Insulin-like growth factor-II (IGF-II), a paternally expressed growth hormone, is critical in embryonic differentiation. This study investigated whether forced