Documentos Principais
SAB4301445
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-MKP-1/2 (pSer296/318) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
3CH134, CL100, DUS1, DUSP1, Dual specificity protein phosphatase 1
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 2.820,00
R$ 2.820,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 2.820,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.820,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
45 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
Isotipo
IgG
nº de adesão
NP_004408.1/NP_001385.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer296/pSer318)
Informações sobre genes
Especificidade
The antibody detects endogenous level of MKP-1/2 only when phosphorylated at serine 296/318.
Imunogênio
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 296/318(I-I-S(p)-P-N) derived from Human MKP-1/2 .
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)