SAB4300523
Anti-EIF2S1 (Ab-51) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-EIF-2 antibody produced in rabbit, Anti-EIF-2A antibody produced in rabbit, Anti-EIF-2alpha antibody produced in rabbit, Anti-EIF2 antibody produced in rabbit, Anti-eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha, 35kDa antibody produced in rabbit
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
~38 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
(E-L-S-R-R)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EIF2S1(1965)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1