SAB4200835
Anti-FAT10 (human specific) antibody, Mouse monoclonal
clone FAT10-10, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
GABBR1, UBD, Ubiquitin D
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FAT10-10, monoclonal
forma
liquid
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using human HepG2 treated with TNF-α& IFNG& MG-132 whole cell extract.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBD(10537)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade