SAB4200360
Anti-Cyclophilin B antibody, Mouse monoclonal
clone CYPB-3, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-CYP-S1, Monoclonal Anti-CYPB, Monoclonal Anti-OI9, Monoclonal Anti-PPIB, Monoclonal Anti-SCYLP, Monoclonal Anti-peptidylprolyl isomerase B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
CYPB-3, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~20 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
validação aprimorada
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole cell extracts of human HepG2 or rat NRK cells.
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PPIB(5479)
mouse ... Ppib(19035)
rat ... Ppib(64367)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade