SAB4200036
Anti-ITCH antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-AIP4, Anti-Atrophin-1-interacting protein 4, Anti-Itchy E3 ubiquitin protein ligase homolog, Anti-NAPP1, Anti-NFE2-associated polypeptide 1
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~112 kDa
reatividade de espécies
monkey, human
concentração
~1.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using Jurkat and COS7 cell extracts
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITCH(83737)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade