SAB3501238
Anti-gp120 antibody produced in goat
affinity isolated antibody
About This Item
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
liquid
reatividade de espécies
human immunodeficiency virus 1
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human immunodeficiency virus 1 ... env(155971)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
forma física
Não está encontrando o produto certo?