Documentos Principais
SAB3501025
Sigma-Aldrich
Anti-PANX1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.623,00
R$ 2.623,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.623,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
ELISA
IF
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
mouse, rat, human
citations:
6
técnica(s):
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
R$ 2.623,00
Previsão de entrega em28 de março de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
predicted mol wt 47 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
immunofluorescence: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PANX1(24145)
Imunogênio
Antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the amino terminus of human PANX1.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3501025.
forma física
Supplied at 1 mg/mL in PBS with 0.02% sodim azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)