Key Documents
SAB3500139
Sigma-Aldrich
Anti-TCC52 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CT102, Anti-DCAF12, Anti-DDB1 and CUL4 associated factor 12, Anti-Testis cancer centrosome-related protein 52, Anti-WDR40A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
chicken
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
rat, mouse, human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DCAF12(25853)
Imunogênio
TCC52 antibody was raised against a 15 amino acid peptide near the carboxy terminus of human TCC52.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Ligação
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500139.
forma física
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2