SAB2900247
Anti-USP18 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
43 kDa ISG15-specific protease, ISG15 specific protease, deubiquitinating enzyme 18, hubp43
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... USP18(11274)
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?