Documentos
SAB2109145
Sigma-Aldrich
Anti-RND1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ARHS, FLJ42294, RHO6, RHOS
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
26 kDa
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human, horse, bovine, mouse, rabbit, rat, guinea pig, canine
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RND1(57396)
Descrição geral
Members of the Rho GTPase family, such as RND1, regulate the organization of the actin cytoskeleton in response to extracellular growth factors.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: ASMLCLNKPSPLPQKSPVRSLSKRLLHLPSRSELISSTFKKEKAKSCSIM
forma física
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide