Documentos Principais
SAB2103610
Sigma-Aldrich
Anti-FRS3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-FRS2β, Anti-FRS2B, Anti-MGC17167, Anti-SNT-2, Anti-SNT2
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
54 kDa
reatividade de espécies
human, rat, horse, dog, rabbit, mouse
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FRS3(10817)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the middle region of human FRS3
Ações bioquímicas/fisiológicas
FRS3 is an adapter protein that links FGR and NGF receptors to downstream signaling pathways. FRS3 is involved in the activation of MAP kinases. FRS3 down-regulates ERK2 signaling by interfering with the phosphorylation and nuclear translocation of ERK2.The protein encoded by this gene is a substrate for the fibroblast growth factor receptor. It is found in peripheral plasma membrane and functions in linking FGF receptor stimulation to activators of Ras. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: GFPDGEEDETPLQKPTSTRAAIRSHGSFPVPLTRRRGSPRVFNFDFRRPG
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)