Documentos Principais
SAB2101692
Sigma-Aldrich
Anti-OSBPL8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Anti-DKFZp686A11164, Anti-MGC126578, Anti-MGC133203, Anti-MST120, Anti-Oxysterol binding protein-like 8
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.345,00
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.345,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.345,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
97 kDa
reatividade de espécies
bovine, human, pig, rabbit, dog
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... OSBPL8(114882)
Descrição geral
The previously assigned protein identifier Q68D75 has been merged into Q9BZF1. Full details can be found on the UniProt database.
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human OSBPL8
Ações bioquímicas/fisiológicas
OSBPL8 is a member of the oxysterol-binding protein (OSBP) family, a group of intracellular lipid receptors. Like most members, OSBPL8 contains an N-terminal pleckstrin homology domain and a highly conserved C-terminal OSBP-like sterol-binding domain.This gene encodes a member of the oxysterol-binding protein (OSBP) family, a group of intracellular lipid receptors. Like most members, the encoded protein contains an N-terminal pleckstrin homology domain and a highly conserved C-terminal OSBP-like sterol-binding domain. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: SQRQGKEAYPTPTKDLHQPSLSPASPHSQGFERGKEDISQNKDESSLSMS
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)