Documentos Principais
SAB1412568
Sigma-Aldrich
ANTI-HOXA5 antibody produced in mouse
clone 4F2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
HOX1, HOX1.3, HOX1C, HOXA5, MGC9376
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4F2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 37.73 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HOXA5(3202)
Descrição geral
In vertebrates, the genes encoding the class of transcription factors called homeobox genes are found in clusters named A, B, C, and D on four separate chromosomes. Expression of these proteins is spatially and temporally regulated during embryonic development. This gene is part of the A cluster on chromosome 7 and encodes a DNA-binding transcription factor which may regulate gene expression, morphogenesis, and differentiation. Methylation of this gene may result in the loss of its expression and, since the encoded protein upregulates the tumor suppressor p53, this protein may play an important role in tumorigenesis. (provided by RefSeq)
Imunogênio
HOXA5 (NP_061975, 91 a.a. ~ 200 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TSTHSPQPDPLPCSAVAPSPGSDSHHGGKNSLSNSSGASADAGSTHISSREGVGTASGAEEDAPASSEQASAQSEPSPAPPAQPQIYPWMRKLHISHDNIGGPEGKRART*
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)