SAB1412323
ANTI-ABL2 antibody produced in mouse
clone 3E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ABL2, ABLL, ARG, FLJ22224, FLJ31718
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3E4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 36.41 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG3κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ABL2(27)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
KKTLGLRAGKPTASDDTSKPFPRSNSTSSMSSGLPEQDRMAMTLPRNCQRSKLQLERTVSTSSQPEENVDRANDMLPKKSEESAAPSRERPKAKLLPRGA
forma física
Exoneração de responsabilidade