Key Documents
SAB1411774
Sigma-Aldrich
Anti-ESF1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ABTAP, C20orf6, FLJ20368, HDCMC28P, bA526K24.1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 93.61 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ESF1(51575)
Imunogênio
ESF1 (AAI46543.1, 1 a.a. ~ 851 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSSKQEIMSDQRFRRVAKDPRFWEMPEKDRKVKIDKRFRAMFHDKKFKLNYAVDKRGRPISHSTTEDLKRFYDLSDSDSNLSGEDSKALSQKKIKKKKTQTKKEIDSKNLVEKKKETKKANHKGSENKTDLDNSIGIKKMKTSCKFKIDSNISPKKDSKEFTQKNKKEKKNIVQHTTDSSLEEKQRTLDSGTSEIVKSPRIECSKTRREMQSVVQLIMTRDSDGYENSTDGEMCDKDALEEDSESVSEIGSDEESENEITSVGRASGDDDGSEDDEEEDEDEEEDEDEDSEDDDKSDSGPDLARGKGNIETSSEDEDDTADLFPEESGFEHAWRELDKDAPRADEITRRLAVCNMDWDRLKAKDLLALFNSFKPKGGVIFSVKIYPSEFGKERMKEEQVQGPVELLSIPEDAPEKDWTSREKLRDYQFKRLKYYYAVVDCDSPETASKIYEDCDGLEFESSCSFIDLRFIPDDITFDDEPKDVASEVNLTAYKPKYFTSAAMGTSTVEITWDETDHERITMLNRKFKKEELLDMDFQAYLASSSEDEEEIEEELQGDDGVNVEEDGKTKKSQKDDEEQIAKYRQLLQVIQEKEKKGKENDMEMEIKWVPGLKESAEEMVKNKLEGKDKLTPWEQFLEKKKEKKRLKRKQKALAEEASEEELPSDVDLNDPYFAEEVKQIGINKKSVKSAKDGTSPEEEIEIERQKAEMALLMMDEDEDSKKHFNYNKIVEHQNLSKKKKKQLMKKKELIEDDFEVNVNDARFQAMYTSHLFNLDPSDPNFKKTKAMEKILEEKARQRERKEQELTQAIKKKESEIEKESQRKSIDPALSMLIKSIKTKTEQFQARKKQKVK
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Alexander Deryabin et al.
Cells, 13(4) (2024-02-23)
Ribosome biogenesis is essential for the functioning of living cells. In higher eukaryotes, this multistep process is tightly controlled and involves a variety of specialized proteins and RNAs. This pool of so-called ribosome biogenesis factors includes diverse proteins with enzymatic