SAB1410134
Anti-CYP46A1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CP46, CYP46
Selecione um tamanho
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.595,00
Previsão de entrega em23 de abril de 2025
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 56.8 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYP46A1(10858)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
MSPGLLLLGSAVLLAFGLCCTFVHRARSRYEHIPGPPRPSFLLGHLPCFWKKDEVGGRVLQDVFLDWAKKYGPVVRVNVFHKTSVIVTSPESVKKFLMSTKYNKDSKMYRALQTVFGERLFGQGLVSECNYERWHKQRRVIDLAFSRSSLVSLMETFNEKAEQLVEILEAKADGQTPVSMQDMLTYTAMDILAKAAFGMETSMLLGAQKPLSQAVKLMLEGITASRNTLAKFLPGKRKQLREVRESIRFLRQVGRDWVQRRREALKRGEEVPADILTQILKAEEGAQDDEGLLDNFVTFFIAGHETSANHLAFTVMELSRQPEIVARLQAEVDEVIGSKRYLDFEDLGRLQYLSQVLKESLRLYPPAWGTFRLLEEETLIDGVRVPGNTPLLFSTYVMGRMDTYFEDPLTFNPDRFGPGAPKPRFTYFPFSLGHRSCIGQQFAQMEVKVVMAKLLQRLEFRLVPGQRFGLQEQATLKPLDPVLCTLRPRGWQPAPPPPPC
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)