Documentos Principais
SAB1407370
Sigma-Aldrich
Anti-IFT81 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
CDV-1, CDV-1R, CDV1, CDV1R, MGC102777, MGC4027
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
WB
clone:
polyclonal
reatividade de espécies:
human
citations:
3
técnica(s):
western blot: 1 μg/mL
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~79.7 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IFT81(28981)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human IFT81 protein. Intraflagellar transport 81 (IFT81) is part of the intraflagellar transport (IFT) B-complex. The gene encoding it is localized on human chromosome 12q24.
Imunogênio
IFT81 (NP_054774.2, 1 a.a. ~ 676 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSDQIKFIMDSLNKEPFRKNYNLITFDSLEPMQLLQVLSDVLAEIDPKQLVDIREEMPEQTAKRMLSLLGILKYKPSGNATDMSTFRQGLVIGSKPVIYPVLHWLLQRTNELKKRAYLARFLIKLEVPSEFLQDETVADTNKQYEELMEAFKTLHKEYEQLKISGFSTAEIRKDISAMEEEKDQLIKRVEHLKKRVETAQNHQWMLKIARQLRVEKEREEYLAQQKQEQKNQLFHAVQRLQRVQNQLKSMRQAAADAKPESLMKRLEEEIKFNLYMVTEKFPKELENKKKELHFLQKVVSEPAMGHSDLLELESKINEINTEINQLIEKKMMRNEPIEGKLSLYRQQASIISRKKEAKAEELQEAKEKLASLEREASVKRNQTREFDGTEVLKGDEFKRYVNKLRSKSTVFKKKHQIIAELKAEFGLLQRTEELLKQRHENIQQQLQTMEEKKGISGYSYTQEELERVSALKSEVDEMKGRTLDDMSEMVKKLYSLVSEKKSALASVIKELRQLRQKYQELTQECDEKKSQYDSCAAGLESNRSKLEQEVRRLREECLQEESRYHYTNCMIKNLEVQLRRATDEMKAYISSDQQEKRKAIREQYTKNTAEQENLGKKLREKQKVIRESHGPNMKQAKMWRDLEQLMECKKQCFLKQQSQTSIGQVIQEGGEDRLIL
Ações bioquímicas/fisiológicas
Intraflagellar transport 81 (IFT81) associates with intraflagellar transport 74 (IFT74) to form a complex which binds to tubulin. This has a role in ciliogenesis. Mutations in the gene encoding IFT81 have been linked to ciliopathy.[1]
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Genomic organization and mapping of mouse CDV (carnitine deficiency-associated gene expressed in ventricle)-1 and its related CDV-1R gene.
Higashi M
Mammalian Genome, 11(12), 1053-1057 (2000)
Isabelle Perrault et al.
Journal of medical genetics, 52(10), 657-665 (2015-08-16)
Bidirectional intraflagellar transport (IFT) consists of two major protein complexes, IFT-A and IFT-B. In contrast to the IFT-B complex, all components of IFT-A have recently been linked to human ciliopathies when defective. We therefore hypothesised that mutations in additional IFT-B
Sagar Bhogaraju et al.
Science (New York, N.Y.), 341(6149), 1009-1012 (2013-08-31)
Intraflagellar transport (IFT) of ciliary precursors such as tubulin from the cytoplasm to the ciliary tip is involved in the construction of the cilium, a hairlike organelle found on most eukaryotic cells. However, the molecular mechanisms of IFT are poorly