Documentos Principais
SAB1403498
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ANKRD37 antibody produced in mouse
clone 6E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Lrp2bp, MGC111507
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.261,00
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.261,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.261,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6E8, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~43.9 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
Ankyrin repeat domain 37 (ANKRD37) is a protein containing ankyrin repeats (ARs) and a nuclear localization signal (NLS). The protein is expressed in human testis, small intestine, colon, blood leukocytes and human pancreatic adenocarcinoma cells. The gene is located on human chromosome 4q35.1.
Imunogênio
ANKRD37 (NP_859077.1, 1 a.a. ~ 158 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLLLDCNPEVDGLKHLLETGASVNAPPDPCKQSPVHLAAGSGLACFLLWQLQTGADLNQQDVLGEAPLHKAAKVGSLECLSLLVASDAQIDLCNKNGQTAEDLAWSCGFPDCAKFLTTIKCMQTIKASEHPDRNDCVAVLRQKRSLGSVENTSGKRKC
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ankyrin repeat domain 37 (ANKRD37) is important in protein-protein interactions and signalling pathways. It acts as a target gene for hypoxia-inducible factor 1 (HIF-1).
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
An integrative genomics approach identifies Hypoxia Inducible Factor-1 (HIF-1)-target genes that form the core response to hypoxia
Benita Y, et al.
Nucleic Acids Research, 37(14), 4587-4602 (2009)
Molecular cloning and characterization of a novel human gene containing 4 ankyrin repeat domains
Li J, et al.
Cellular & Molecular Biology Letters, 10(1), 185-193 (2005)
Analysis of loss of heterozygosity on chromosome 4q in hepatocellular carcinoma using high-throughput SNP array
Zhang H, et al.
Oncology Reports, 23(2), 445-455 (2010)
Mouse Fem1b interacts with and induces ubiquitin-mediated degradation of Ankrd37
Shi YQ, et al.
Gene, 485(2), 153-159 (2011)