Documentos Principais
SAB1402944
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TFPI antibody produced in mouse
clone 2E5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 2.009,00
100 μG
R$ 3.447,00
R$ 2.009,00
Previsão de entrega em22 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 2.009,00
100 μG
R$ 3.447,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.009,00
Previsão de entrega em22 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~53.72 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TFPI(7035)
Descrição geral
This gene encodes a protease inhibitor that regulates the tissue factor (TF)-dependent pathway of blood coagulation. The coagulation process initiates with the formation of a factor VIIa-TF complex, which proteolytically activates additional proteases (factors IX and X) and ultimately leads to the formation of a fibrin clot. The product of this gene inhibits the activated factor X and VIIa-TF proteases in an autoregulatory loop. The encoded protein is glycosylated and predominantly found in the vascular endothelium and plasma in both free forms and complexed with plasma lipoproteins. Several alternatively spliced transcript variants of this gene have been described, but the full-length nature of some of these variants has not been confirmed. (provided by RefSeq)
Imunogênio
TFPI (AAH15514, 1 a.a. ~ 251 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MIYTMKKVHALWASVCLLLNLAPAPLNADSEEDEEHTIITDTELPPLKLMHSFCAFKADDGPCKAIMKRFFFNIFTRQCEEFIYGGCEGNQNRFESLEECKKMCTRDNANRIIKTTLQQEKPDFCFLEEDPGICRGYITRYFYNNQTKQCERFKYGGCLGNMNNFETLEECKNICEDGPNGFQVDNYGTQLNAVNNSLTPQSTKVPSLFVTKEGTNDGWKNAAHIYQVFLNAFCIHASMFFLGLDSISCLC
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)