SAB1402664
Monoclonal Anti-ACTRT2 antibody produced in mouse
clone 2E10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
ARPM2, ARPT2, Arp-T2, FLJ25424, HARPM2
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~36.12 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aλ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTRT2(140625)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
DKGLVDDIKKKLCYVALEPEKELSRRPEEVLREYKLPDGNIISLGDPLHQAPEALFVPQQLGSQSPGLSNMVSSSITKCDTDIQKILFGEI
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1