SAB1401793
Monoclonal Anti-FKBP10 antibody produced in mouse
clone 1C6, ascites fluid
Sinônimo(s):
FKBP6, FKBP65, FLJ20683, FLJ22041, FLJ23833, hFKBP65
Selecione um tamanho
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1C6, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FKBP10(60681)
Descrição geral
Imunogênio
Sequence
ADVVEIRTLSRPSETCNETTKLGDFVRYHYNCSLLDGTQLFTSHDYGAPQEATLGANKVIEGLDTGLQGMCVGERRQLIVPPHLAHGESGARGV
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)