Documentos Principais
SAB1401785
Sigma-Aldrich
Anti-WDR19 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
FLJ23127, KIAA1638, ORF26, PWDMP
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 4.090,00
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 4.090,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 4.090,00
Previsão de entrega em24 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WDR19(57728)
Descrição geral
This gene encodes a member of the WD repeat protein family. WD repeats are minimally conserved regions of approximately 40 amino acids typically bracketed by gly-his and trp-asp (GH-WD), which may facilitate formation of heterotrimeric or multiprotein complexes. Members of this family are involved in a variety of cellular processes, including cell cycle progression, signal transduction, apoptosis, and gene regulation. This protein contains six WD repeats, a clathrin heavy-chain repeat, and three transmembrane domains. This gene is conserved from C. elegans to human. It may participate in androgen-regulated signaling mechanisms or in the vesicular trafficking of androgen-regulated secretory processes. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported but the full-length nature of one of these variants has not been defined. (provided by RefSeq)
Imunogênio
WDR19 (AAH32578.1, 1 a.a. ~ 437 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKRIFSLLEKTWLGAPIQFAWQKTSGNYLAVTGADYIVKIFDRHGQKRSEINLPGNCVAMDWDKDGDVLAVIAEKSSCIYLWDANTNKTSQLDNGMRDQMSFLLWSKVGSFLAVGTVKGNLLIYNHQTSRKIPVLGKHTKRITCGCWNAENLLALGGEDKMITVSNQEGDTIRQTQVRSEPSNMQFFLMKMDDRTSAAESMISVVLGKKTLFFLNLNEPDNPADLEFQQDFGNIVCYNWYGDGRIMIGFSCGHFVVISTHTGELGQEIFQARNHKDNLTSIAVSQTLNKVATCGDNCIKIQDLVDLKDMYVILNLDEENKGLGTLSWTDDGQLLALSTQRGSLHVFLTKLPILGDACSTRIAYLTSLLEVTVANPVEGELPITVSVDVEPNFVAVGLYHLAVGMNNRAWFYVLGENAVKKIERYGVSGNSSQYLPSF
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)