Key Documents
SAB1401679
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TUBD1 antibody produced in mouse
clone 3C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C7, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
capture ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TUBD1(51174)
Imunogênio
TUBD1 (NP_057345.2, 354 a.a. ~ 453 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QSADVEGFKDPALYTSWLKPVNAFNVWKTQRAFSKYEKSAVLVSNSQFLVKPLDMIVGKAWNMFASKAYIHQYTKFGIEEEDFLDSFTSLEQVVASYCNL
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4