Key Documents
SAB1306219
Sigma-Aldrich
ANTI-KIF5C-2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
KIAA0531, KIF5C, Kinesin heavy chain isoform 5C, Kinesin heavy chain neuron-specific 2, NKHC2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
109495 Da
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KIF5C(3800)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Luca Perico et al.
Nature communications, 8(1), 983-983 (2017-10-19)
Mesenchymal stromal cells (MSCs) are renoprotective and drive regeneration following injury, although cellular targets of such an effect are still ill-defined. Here, we show that human umbilical cord (UC)-MSCs transplanted into mice stimulate tubular cells to regain mitochondrial mass and