Key Documents
SAB1305974
Sigma-Aldrich
ANTI-SNAIL (N-TERM R8) antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Protein snail homolog 1, SNAH, SNAI1, Zinc finger protein SNAI1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
29083 Da
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNAI1(6615)
forma física
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide