Key Documents
SAB1300816
Sigma-Aldrich
Anti-HIPK4 (C-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-HIPK4, Anti-Homeodomain-interacting protein kinase 4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HIPK4(147746)
Descrição geral
HIPK4 is a serine/threonine protein kinase that may act as a corepressor of transcription factors.
Imunogênio
HIPK4 (NP_653286, 542-566)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human HIPK4.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.