SAB1300814
Anti-GUCY1B2 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-GCS-β-2, Anti-GUCY1B2, Anti-Guanylate cyclase soluble, β-2 chain
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GUCY1B2(2974)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human GUCY1B2.
forma física
Não está encontrando o produto certo?