Documentos Principais
SAB1300498
Sigma-Aldrich
Anti-CTDSP1-V250 (C-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-NLI-IF, Anti-NLI-interacting factor 3, Anti-Nuclear LIM interactor-interacting factor 3
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.566,00
R$ 3.566,00
Previsão de entrega em27 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.566,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 3.566,00
Previsão de entrega em27 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTDSP1(58190)
Descrição geral
CTDSP1 is a class 2C phosphatase with activity dependent on the conserved DxD motif. Expression of CTDSP1 inhibited activated transcription from several promoter-reporter gene constructs, but expression of a mutant lacking phosphatase activity enhanced transcription. Neuronal gene transcription is repressed in nonneuronal cells by the repressor element-1 (RE1)-silencing transcription factor/neuron-restrictive silencer factor (REST/NRSF; 600571) complex. REST/NRSF recruits SCPs to neuronal genes that contain RE1 elements, leading to neuronal gene silencing in nonneuronal cells. Phosphatase-inactive forms of SCP interfere with REST/NRSF function and promote neuronal differentiation of P19 stem cells. Likewise, small interfering RNA directed to the single Drosophila SCP unmasks neuronal gene expression in S2 cells. Thus, SCP activity is an evolutionarily conserved transcriptional regulator that acts globally to silence neuronal genes.
Imunogênio
CTDSP1 (NP_067021, 240-271)
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the C-terminal region of human CTDSP1-V250 protein.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)