Documentos
SAB1300348
Sigma-Aldrich
Anti-Mouse Pcp2 (N-term) antibody produced in rabbit
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Pcp-2, Anti-Pcp2, Anti-Protein PCD-5, Anti-Purkinje cell protein 2, Anti-Purkinje cell-specific protein L7
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
indirect ELISA: 1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Pcp2(18545)
Descrição geral
Pcp2 may function as a cell-type specific modulator for G protein-mediated cell signaling. This protein exhibits tissue specificity for cerebellum (Purkinje cells) and retinal bipolar neurons.
Imunogênio
PCP2 (NP_032816, )
This antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide selected from the N-terminal region of mouse Pcp2.
forma física
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide.